Beskrivelse
- Nem plug and play-integration i et Rotavapor R-300 system når som helst
- Centralstyring af alle procesparametre såsom rotationshastighed, temperatur (opvarmning, køling, damp) og tryk
- Fjernovervågning på smartphones, herunder push-notifikationer og live view
- Tilstande: manuel, timer, kontinuerlig
- Fleksibiliteten i grænsefladen muliggør nem installation og bekvem betjening fra flere positioner:
- Rotavapor Håndtag
- Vakuumpumpe
- Afløbshætte eller laboratoriebordsvæg
- Selvstændig drift til lokal styring af et centralt vakuumsystem
- Synkroniseret behandling takket være centralt styret roterende fordamper, varmebad, hastighedsstyret vakuumpumpe og recirkulerende køler
- Uovervåget drift (valgfrit):
- Automatisk destillation med CloudDeSt-sensor
- Skumsensor til skumprøver
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Vakuumrør |
| Inkluderer | Sæt til R-21x/V-7x1 |
| Model- | Fordel |