Beskrivelse
- Nem at bruge med berøringsskærm, der giver alle procesparametre på et øjeblik
- Guidet betjening med programmerbare metoder inklusive push-beskeder på mobile enheder, når manuel interaktion er påkrævet
- Uovervåget automatisk drift takket være AutoDest™ og skumsensor
- Ingen skadelige emissioner på grund af sekundær kondensator efter pumpen med valgfri niveausensor, der advarer om potentielt overløb af modtagekolben
- Øjeblikkelig start takket være automatisk og dynamisk trykjustering uden at vente på, at varmebad og køler når deres indstillede temperatur
- Kortlægning af alle procesparametre, selv eksternt på mobile enheder
- Effektiv drift og øget bæredygtighed med centralt styret recirkulationskøler og hastighedsstyret vakuumpumpe
- Omfattende registrering af alle procesparametre på SD-kort for nem analyse på Microsoft Excel
- Push-meddelelse i tilfælde af en uventet hændelse
Tekniske data
Tekniske data
| Vægt (metrisk) | 13 kg Rotavapor, 5 kg bad med base |
| Spænding | 220/240 V |
| Kapacitet (metrisk) | 3 kg Kolbebelastning, 2,3 l Bad |
| Hastighed | 10 til 280 o/min |
| Temperaturområde (metrisk) | Stuetemperatur til 220° °C |
| Materiale (coating) | Ubelagt |
| Inkluderer | Elektronisk løft; V-300-vakuumpumpe B-305-varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox; F-305 recirkulationskøler |
| Vakuum type | V-300-vakuumpumpe |
| Glasvaresamlingstype | Lodret glassamling med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe |
| Dimensioner (L x B x H) | Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Bad: 275 x 307 x 202 mm |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?