Få mere at vide
BUCHI Rotavapor Dynamic R-300-rotationsfordampersystem
Artikelnummer. 15457134 Shop alle Buchi produkter
Skift visning
Inkluderer:
Elektronisk elevator; V-300 Vakuumpumpe; B-305 Varmebad; SJ 29/32; Vertikal glaskonstruktion med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox; F-305 Recirkulerende køler
Elektronisk løft; V-300-vakuumpumpe B-301-varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox
Elektronisk løft; V-300-vakuumpumpe B-305-varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox
Inkluderer: Elektronisk løft; V-300-vakuumpumpe B-301-varmebad; SJ 29/32; Colt-fældeglassamling med P+G+LT-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300 Pro-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer unitSize
15457134 Elektronisk løft; V-300-vakuumpumpe B-305-varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox Hver
15551260 Inkluderer: Elektronisk løft; V-300-vakuumpumpe B-301-varmebad; SJ 29/32; Colt-fældeglassamling med P+G+LT-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300 Pro-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox Hver
15405875 Elektronisk løft; V-300-vakuumpumpe B-301-varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox Hver
15485724 Elektronisk elevator; V-300 Vakuumpumpe; B-305 Varmebad; SJ 29/32; Vertikal glaskonstruktion med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox; F-305 Recirkulerende køler Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15457134 Leverandør BUCHI Leverandørnr. 11SR300251VS01
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Indeholder fuld automatisering, metodebaseret styret drift, dataregistrering og realtidskortlægning til roterende fordampningsapplikationer. Rotavapor Dynamic R-300-rotationsfordampersystemer opfylder de højeste forventninger med hensyn til bekvem betjening og reproducerbarhed.
  • Nem at bruge med berøringsskærm, der giver alle procesparametre på et øjeblik
  • Guidet betjening med programmerbare metoder inklusive push-beskeder på mobile enheder, når manuel interaktion er påkrævet
  • Uovervåget automatisk drift takket være AutoDest™ og skumsensor
  • Ingen skadelige emissioner på grund af sekundær kondensator efter pumpen med valgfri niveausensor, der advarer om potentielt overløb af modtagekolben
  • Øjeblikkelig start takket være automatisk og dynamisk trykjustering uden at vente på, at varmebad og køler når deres indstillede temperatur
  • Kortlægning af alle procesparametre, selv eksternt på mobile enheder
  • Effektiv drift og øget bæredygtighed med centralt styret recirkulationskøler og hastighedsstyret vakuumpumpe
  • Omfattende registrering af alle procesparametre på SD-kort for nem analyse på Microsoft Excel
  • Push-meddelelse i tilfælde af en uventet hændelse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Vægt (metrisk) 13 kg Rotavapor, 5 kg bad med base
Spænding 220/240 V
Kapacitet (metrisk) 3 kg Kolbebelastning, 2,3 l Bad
Hastighed 10 til 280 o/min
Temperaturområde (metrisk) Stuetemperatur til 220° °C
Materiale (coating) P+G-sikkerhedsbelægning
Inkluderer Elektronisk løft; V-300-vakuumpumpe B-305-varmebad; SJ 29/32; Lodret glassamling med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe; I-300-grænseflade med Woulff-flaske og VacuBox
Vakuum type V-300-vakuumpumpe
Glasvaresamlingstype Lodret glassamling med P+G-belagt kondensator og modtagekolbe
Dimensioner (L x B x H) Rotavapor: 429 x 606 x 717 mm; Bad: 275 x 307 x 202 mm
IP-vurdering IP 21
Controller type I-300
Temperatur nøjagtighed ±1 °C
Varmekapacitet (metrisk) 5 L
Vinkel 10 til 50°
Certificeringer CE; CSA
Type Rotationsfordampersystem
Frekvens 50/60 Hz
Model- 11SR300251VS01
Standard konusled SJ 29/32