Få mere at vide
Heidolph™ Rotavac Vario Tec RPM-reguleret pumpe
Artikelnummer. 11701659 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Maksimalt tryk:
12 Mbar
Artikelnummer. Maksimalt tryk
11701659 12 Mbar
1 options
Artikelnummer. 11701659 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5910017100
Brug denne omdrejningsregulerede roterende fordampervakuumpumpe til at nå et præcist vakuumniveau. Heidolph™ Rotavac Vario Tec RPM-reguleret pumpe justerer sin hastighed og kører intermitterende ved meget lav hastighed for at holde et konstant vakuum.
  • To-trins membranpumpe er lavet af kemikaliebestandigt materiale.
  • Anbefales til opløsningsmidler med lavt eller medium kogepunkt.
  • Kan kombineres med en kondensator.
  • Hastighedsjusteringen stopper helt, hvis vakuum nås og kører intermitterende ved meget lav hastighed for at holde vakuumet konstant.
  • Øget levetid for membranens ydeevne på grund af perioder uden drift.
  • Lavt energiforbrug på grund af intermitterende drift.
  • Betydelig støj- og vibrationsreduktion på grund af perioder uden drift.
  • Fungerer uden vakuumventil.
  • Præcis vakuumniveau til enhver tid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 156 x 236 x 196 mm
Oversigt Roterende fordamper vakuumpumpe
Watt 160 W
Vægt (metrisk) 4.3 kg
Bedømmelse af kabinet IP65
Maksimalt tryk 12 Mbar