Få mere at vide
Heidolph™ Rotavac Vario Kontrollere
Artikelnummer. 10343945 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Pumpetype:
Tre-trins pumpe
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pumpetype Pakningsstørrelse
10343945 Tre-trins pumpe Hver
1 options
Artikelnummer. 10343945 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5910014100
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Tre-trins membranpumpe er lavet af kemikaliebestandigt materiale, der har en høj sugekapacitet på 1,7 m3/h for hurtigste evakuering.
  • Tre-trins membranpumpe er lavet af kemikaliebestandigt materiale
  • Høj sugekapacitet på 1,7 m³ /h for hurtigste evakuering
  • Opnår et ultimativt vakuum på 2 mbar
  • Selv hvis gasballastventilen er åben, opnås et fremragende ultimativt vakuum, når der arbejdes med let kondenserbare dampe.
  • Dette gør det muligt at destillere højtkogende opløsningsmidler såsom DMF eller DMSO ved lave badtemperaturer
  • Kan kombineres med en kondensator
  • Indgangseffekt: 160 W
  • Vægt: 5,4 kg
  • Mål (uden kondensator): L167/B236/H196 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 2 Mbar
Dimensioner (L x B x H) 167 x 236 x 196 mm
Vægt (metrisk) 5.4 kg
Pumpetype Tre-trins pumpe
Bedømmelse af kabinet IP20
Antal etaper 3