Beskrivelse
- Produkttype: Ventilreguleret vakuumpumpe
- Membranpumpe: To-trins
- Ultimativt vakuum: 12 mbar
- Effektindgang: 80 W
- Vægt: 6,5 kg
- Mål (L x B x H): 338 x 145 x 185 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 12 mbar |
| Inkluderer | Strømledning, brugsanvisning, garantikort |
| Dimensioner (L x B x H) | 338 x 145 x 185 mm |
| Oversigt | Ventilreguleret vakuumpumpe |
| Materiale | PTFE, ETFE, FFKM |
| Støjniveau | 40 dB |
| Watt | 80 W |
| Vægt (metrisk) | 6.5 kg |
| Temperatur (engelsk) Max. | 104 °F |
| Temperatur (metrisk) Maks | +40 °C |
| Vis mere |
Kondensator medfølger ikke.