Få mere at vide
Heidolph™ Rotavac ventilstyring
Artikelnummer. 10047841 Shop alle Heidolph Instruments produkter
Skift visning
Dimensioner (L x B x H):
195 x 245 x 310 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Dimensioner (L x B x H) Pakningsstørrelse
10047841 195 x 245 x 310 mm Hver
1 options
Artikelnummer. 10047841 Leverandør Heidolph™ Leverandørnr. 5910013000
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Denne to-trins membranventilregulerede pumpe, der er lavet af kemikalieresistente materialer, har en høj sugekapacitet på 2,0 m3/h for hurtigste evakuering og er ideel til de fleste forsknings-, videnskabelige og andre laboratorier.
  • To-trins membranpumpe lavet af kemikaliebestandigt materiale
  • Høj sugekapacitet på 2,0 m³ /h for hurtigste evakuering
  • Opnår et ultimativt vakuum på 7 mbar
  • Sugekapacitet til op til 3 rotationsfordampere på samme tid
  • Vakuum kan styres manuelt eller via ventilbetjente vakuumregulatorer
  • Afhængigt af din applikation kan du tænde og slukke for vakuumpumpen via switchbox
  • Kan kombineres med en kondensator
  • Indgangseffekt: 180 W
  • Vægt: 12,8 kg
  • Mål (uden kondensator): L195/B245/H310 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Dimensioner (L x B x H) 195 x 245 x 310 mm
Bedømmelse af kabinet IP65