Få mere at vide
Scientific Industries Rotator Genie, standard platform
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Holder en bred vifte af rør, kolber, mikroplader, poser og ulige formede beholdere i enhver vinkel
- Standard platform drejer 90 grader til forskellige blandebevægelser
- Kan bruges i kølerum og inkubatorer (Ikke til CO 2 inkubatorer)
- Unikt designet til et bredt udvalg af bevægelser, der kan justeres fra blid rulning til kraftig ende over ende blanding
- Kontinuerlig kvalitetsmotor giver jævn, støjsvag drift
- 2 års garanti
Tekniske data
Tekniske data
| Hastighedsområde | 5 til 35 rpm |
| Elektriske krav | 0,25 A, 50 Hz, 230 V |
| Produkttype | Standard rotator |
| Certificeringer/compliance | CE |
| Stiktype | EU-stik |
| Dimensioner (LxB) Platform | 26 x 26 cm (10,25 x 10,25 tommer) |
| Dimensioner (L x B x H) | 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 tommer) |
| Forsendelsesvægt (engelsk) | 13 lb. |
| Forsendelsesvægt (metrisk) | 5.9 kg |
| Til brug med (applikation) | Roterende rør, kolber, mikroplader, poser og ulige formede beholdere |
| Vis mere |