Få mere at vide
Scientific Industries Rotator Genie, standard platform
Artikelnummer. 11381474 Shop alle Ohaus produkter
Skift visning
Stiktype:
EU-stik
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Stiktype Pakningsstørrelse
11381474 EU-stik Hver
1 options
Artikelnummer. 11381474 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 83041344
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    7119.00 DKK
    6734.96 DKK / Pakke med 1
    Spare 384.04 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Rotator Genie, Standard Platform er en robust og alsidig laboratorierotator med en platform med holdebånd designet til at dreje 90 grader, hvilket giver mulighed for forskellige blandebevægelser. Designet til at passe ind i de fleste inkubatorer og kølerum.
  • Holder en bred vifte af rør, kolber, mikroplader, poser og ulige formede beholdere i enhver vinkel
  • Standard platform drejer 90 grader til forskellige blandebevægelser
  • Kan bruges i kølerum og inkubatorer (Ikke til CO 2 inkubatorer)
  • Unikt designet til et bredt udvalg af bevægelser, der kan justeres fra blid rulning til kraftig ende over ende blanding
  • Kontinuerlig kvalitetsmotor giver jævn, støjsvag drift
  • 2 års garanti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Hastighedsområde 5 til 35 rpm
Elektriske krav 0,25 A, 50 Hz, 230 V
Produkttype Standard rotator
Certificeringer/compliance CE
Stiktype EU-stik
Dimensioner (LxB) Platform 26 x 26 cm (10,25 x 10,25 tommer)
Dimensioner (L x B x H) 40,1 x 17,8 x 40,1 cm (15,8 x 7,0 x 15,8 tommer)
Forsendelsesvægt (engelsk) 13 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 5.9 kg
Til brug med (applikation) Roterende rør, kolber, mikroplader, poser og ulige formede beholdere
Produktlinje Rotator Genie