Beskrivelse
Den unikke magnetiske platform leveres som standard med Rotator Genie Magnetic Platform Model. Den kan også bruges på Rotator Genie Standard Platform Model. Det kræver klemplader (sælges separat), som kan fyldes på begge sider af platformen for sikkert at holde en række forskellige rør og andre beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Holder | Rør, kolber, mikroplader, poser og ulige formede beholdere |
| Produkttype | Magnetisk platform |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 290 x 315 mm |
| Højde (metrisk) platform | 25.4 mm |
| Længde (metrisk) platform | 292.1 mm |
| Bredde (engelsk) platform | 12,5'' |
| Bredde (metrisk) platform | 317.5 mm |
| Vægt (metrisk) | 1.13 kg |
| Klemmer | Klipplader sælges separat |
| Vis mere |