Få mere at vide
Testo™ Rotating Vane Anemometer
Artikelnummer. 10427173
Dimensioner (L x B x H):
277 x 105 x 45 mm
Artikelnummer. 10427173
Brand: Testo™ 0560 4170
Tekniske data
Type Vane Anemometer
Nøjagtighed ±0.5 m/sec.
Dimensioner (L x B x H) 277 x 105 x 45 mm
Til brug med (applikation) Measurement of volumetric flow, flow velocity and temperature
Temperatur (metrisk) -20 to +70°C