Få mere at vide
Testo™ Rotating Vane Anemometer
Dimensioner (L x B x H):
277 x 105 x 45 mm
Tekniske data
Tekniske data
| Type | Vane Anemometer |
| Nøjagtighed | ±0.5 m/sec. |
| Dimensioner (L x B x H) | 277 x 105 x 45 mm |
| Til brug med (applikation) | Measurement of volumetric flow, flow velocity and temperature |
| Temperatur (metrisk) | -20 to +70°C |