Få mere at vide
Scientific Industries Genie Roto-Shake Rotator/Rocker
Artikelnummer. 13488186 Shop alle Cole-Parmer produkter
Skift visning
Hastighedsområde:
5 til 35 rpm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Hastighedsområde Pakningsstørrelse
13488186 5 til 35 rpm Hver
1 options
Artikelnummer. 13488186 Leverandør Scientific Industries Leverandørnr. 5160305
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Genie Roto-Shake Rotator/Rocker med multi-action platform udfører gyngende eller roterende bevægelser. Magnetiske strimler i rustfrit stål og monteringsplader med fjederclips tilbyder en række forskellige konfigurationer til forskellige applikationer. Bredt omgivende område er ideelt til brug i kølerum og inkubatorer.
  • Nu kan du tilbyde et væld af rystemuligheder til dine applikationer med tilføjelsen af denne alt-i-én rysteenhed.
  • Den skifter let fra at vippe til at rotere, og den magnetiske platform kan fjernes og erstattes med en 3-D orbital rysteplatform.
  • En simpel mekanisk justering ændrer vippe/rotator-funktionen.
  • Den bevægelige komponent i denne shaker er en tosidet 8 tommer. B x 13,5 tommer. L platform i rustfrit stål.
  • Dette rummer en bred vifte af tilbehør, der monteres i en række forskellige konfigurationer til forskellige applikationer.
  • Brug magnetiske SS-strimler til at montere membranbaserede blot-assays/vaske direkte på platformen.
  • Den skridsikre metal rocker platform vedhæftning til bakker, og de autoklaverbare fjederklemme monteringsplader til tre forskellige størrelser rør fastgøres magnetisk til platformen.
  • Platformen i rustfrit stål er nem at rengøre og dekontaminere.
  • Fordi shakeren holder indstillede hastigheder mellem 0 og °38 C, er den velegnet til brug i kølerum og inkubatorer.
  • For større kapacitet bestilles ekspansionssæt separat.
Tekniske data
Vippevinkel ±10°
Bæreevne (metrisk) 4.5 kg
Tilt vinkel ±10°
Hastighedsområde 5 til 35 rpm
Elektriske krav 240 V
Spænding 240 V
Temperaturområde (metrisk) 38 °C
Bæreevne (engelsk) 9.9 lb.
Temperaturområde (engelsk) 100,4 °F
Frekvens 50/60 Hz
Dimensioner (LxB) Platform 342 x 203.2 mm
Længde (engelsk) platform 13,5''
Længde (metrisk) platform 342 mm
Bredde (engelsk) 19,9 tommer.
Bredde (engelsk) platform 8 tommer
Bredde (metrisk) 505 mm
Bredde (metrisk) platform 203.2 mm
Forsendelsesvægt (engelsk) 9.9 lb.
Forsendelsesvægt (metrisk) 4.5 kg