Få mere at vide
Edwards Vacuum™ Vingevakuumpumper
Artikelnummer. 10015450
Skift visning
Model-:
RV3
RV5
Spænding:
110 til 120/230 V
110 til 230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Model- Spænding Pakningsstørrelse
10015450 RV3 110 til 120/230 V Hver
10005450 RV5 110 til 230 V Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10015450 Leverandør Edwards Vacuum™ Leverandørnr. A65201903
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    25770.00 DKK
    20082.32 DKK / Pakke med 1
    Spare 5687.68 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-12-2026
Har fremragende ultimativt vakuumtryk, høje pumpehastigheder og overlegne damphåndteringsegenskaber med støjsvag drift. Edwards™ vingevakuumpumper har en unik funktionsvælgerkontakt, der muliggør applikationer med enten højt vakuum eller høj gennemstrømning.
  • Dobbelt frekvens: 110-120V eller 230V, 50/60Hz
  • Meget stille: lydtryk ved 1 m er 48dB(A)
  • Robust design: forbedret vanddamphåndtering, 290g/time ved damptryk op til 80mbar
  • Integreret indløbsventil: hurtigvirkende afspærringsventil forhindrer oliesugning i tilfælde af strømsvigt
  • Tilgængeligt tilbehør: udblæsningsmundstykke og strømledning
  • Applikationer: analytiske instrumenter; kryogenik; ovne; tynd lagaflejring; højenergifysik; vakuumovne; fordampning; roterende fordampere; frysetørring; centrifugalkræfter; vakuumformning; destillations-/ekstraktionsapparater; filtrering; stinkskabe/handskebokse; imprægnering; understøtning af højvakuumsystemer.
Tekniske data
Oversigt To-trins, olieforseglet, glidende skovl
Model- RV3
Støjniveau 48 dbA
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 225 mm
Pumpetype Vådpumpe, olie roterende vingepumpe totrins
Oliekapacitet 0.7 L
Applikationer Tynd lagaflejring
Maksimalt tryk 3,0 x 10-2 mbar
Spænding 110 til 120/230 V