Få mere at vide
Edwards Vacuum™ Vingevakuumpumper
Artikelnummer. 10005450
Model-:
RV3
RV5
Spænding:
110 til 120/230 V
110 til 230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10005450
Brand: Edwards Vacuum™ A65301903
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Har fremragende ultimativt vakuumtryk, høje pumpehastigheder og overlegne damphåndteringsegenskaber med støjsvag drift. Edwards™ vingevakuumpumper har en unik funktionsvælgerkontakt, der muliggør applikationer med enten højt vakuum eller høj gennemstrømning.
  • Dobbelt frekvens: 110-120V eller 230V, 50/60Hz
  • Meget stille: lydtryk ved 1 m er 48dB(A)
  • Robust design: forbedret vanddamphåndtering, 290g/time ved damptryk op til 80mbar
  • Integreret indløbsventil: hurtigvirkende afspærringsventil forhindrer oliesugning i tilfælde af strømsvigt
  • Tilgængeligt tilbehør: udblæsningsmundstykke og strømledning
  • Applikationer: analytiske instrumenter; kryogenik; ovne; tynd lagaflejring; højenergifysik; vakuumovne; fordampning; roterende fordampere; frysetørring; centrifugalkræfter; vakuumformning; destillations-/ekstraktionsapparater; filtrering; stinkskabe/handskebokse; imprægnering; understøtning af højvakuumsystemer.
Tekniske data
Model- RV5
Støjniveau 48 dB(A)
Temperatur (metrisk) Maks 40 °C
Frekvens 50/60 Hz
Samlet højde (metrisk) 225 mm
Applikationer Analytiske instrumenter, kryogenik, ovne, tynd lagaflejring, højenergifysik, vakuumovne, fordampning, roterende fordampere, frysetørring, centrifugalkræfter, vakuumformning, destillations-/ekstraktionsapparater, filtrering, stinkskabe/handskebokse, imprægnering, understøtning af højvakuumsystemer.
Maksimalt tryk 3,0 x 10-2 mbar
Spænding 110 til 230 V