Få mere at vide
VACUUBRAND™ Rotorvingepumpe RZ 2.5
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17869816 Shop alle Vacuubrand produkter
Stiktype:
CEE
CN (kun kinesisk stik)
Artikelnummer. 17869816
Brand: VACUUBRAND™ 20798120
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Den roterende vingepumpe RZ 2.5 tilbyder stor ydeevne i et kompakt design - selv med gasballasten åben, muliggør de et meget godt ultimativt vakuum.
  • Høje flowhastigheder selv ved vakuumniveauer, der nærmer sig det ultimative vakuum
  • Meget godt ultimativt vakuum selv med gasballast
  • Vakuumtæt ved slukning; ekstern anti-tilbageløbsventil ikke nødvendig
  • Stor oliemængde: Lange intervaller mellem olieskift
  • Nem vedligeholdelse på grund af teleskopisk design
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Maks. Vakuum 0,002 mbar
Stiktype CEE
Flowhastighed 2,3 m3 /time.
Pumpetype Roterende vingevakuumpumpe
Bedømmelse af kabinet IP40
Applikationer Lyofilisering, finvakuumdestillation og evakuering af små mængder
Maksimalt tryk 1,1 bar
Spænding 230 V