Beskrivelse
- Høje flowhastigheder selv ved vakuumniveauer, der nærmer sig det ultimative vakuum
- Høj vanddamptolerance på grund af effektiv gasballast; meget godt ultimativt vakuum selv med gasballast
- Vakuumtæt ved slukning; ekstern anti-tilbageløbsventil ikke nødvendig
- Stor oliemængde: Lange intervaller mellem olieskift
- Nem vedligeholdelse på grund af teleskopisk design
Tekniske data
Tekniske data
| Maks. Vakuum | 0,1 mbar |
| Stiktype | CEE |
| Flowhastighed | 5,7 m3 /time. |
| Pumpetype | Roterende vingevakuumpumpe |
| Bedømmelse af kabinet | IP40 |
| Applikationer | Afgasning, lyofilisering, finvakuumdestillation og tørrekamre |
| Maksimalt tryk | 1,1 bar |
| Spænding | 230 V |