Få mere at vide
Welch ILMVAC™ Rotary Vane Pump
Artikelnummer. p-6980064 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Encompass
Flowhastighed:
183/220 l/min.
96,7/110 l/min.
Maksimalt tryk:
35 mbar
60 mbar
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 12627173
Brand: Welch ILMVAC™ 322003
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Withstands large amounts of water vapor in the vacuum pump’s inlet vapor stream. Welch ILMVAC™ Rotary Vane Pump is low maintenance, compact, and exceptionally quiet.
  • Two stage rotary vane pump
  • High water vapor tolerance (60 mbar for P6Z and 35 mbar for P12Z)
  • Max. leak rate of inlet valve 7x10-5 mbar l/sec
  • Integrated oil control glass
  • High temperature heat dissipation
  • Easy to service and clean
Tekniske data
Hestekræfter 550 w
Dimensioner (L x B x H) 180 x 500 x 280 mm
Model- P12Z
Vægt (metrisk) 27 kg
Flowhastighed 183/220 l/min.
Frekvens 50/60 Hz
Pumpetype Rotary Vane Vacuum Pump
Applikationer Backing Pump
Maksimalt tryk 35 mbar
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.