Få mere at vide
Robin™ Roterende mixer
Artikelnummer. 11959597
Hastighedsområde:
2 til 25 U/min.
Artikelnummer. 11959597
Brand: Robin™ PF310
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Ryst væskeprøver ved hjælp af denne roterende mixer, det perfekte valg til molekylærbiologi, klinisk og biokemi. Den kan betjenes ved forskellige hastigheder og har justerbar hældning.
  • Variabel hastighed 2 til 25 rpm
  • Justerbar hældning
  • Til rørdiameter 17,5, 25 eller 32 mm ved brug af ekstra tromlerotorer (tilbehør)
Tekniske data
Hastighedsområde 2 til 25 U/min.
Spænding 230 V
Dybde (metrisk) 21 cm
Højde (metrisk) 28 cm
Længde (metrisk) 20 cm
Garanti og servicetilbud 15 måneder