Få mere at vide
Fisherbrand™ Rotary Mixer Discs
Artikelnummer. 12398448 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Rotationsblander (RM-1 og RM-2)
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
12398448 Rotationsblander (RM-1 og RM-2) Hver
1 options
Artikelnummer. 12398448
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
The range of accessories can also be autoclaved and allow for easy loading and tube removal.
  • Rotary Mixer Disc plain ready to accept Flask 'Pick n Mix' or Tube 'Pick n Mix' clips
  • Can be autoclaved and allow for easy loading and tube removal
  • The accessory is easy to fit onto the RM-1 locating on three pins then secured in place with thumb wheel
Tekniske data
Til brug med (udstyr) Rotationsblander (RM-1 og RM-2)