Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsfordamper, vertikal spolekondensator
Artikelnummer. 15886202
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15886202 2 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15886202 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1634058
Forventet forsendelse: 15-12-2026
Kompakt digital rotationsfordamper med vertikalt glassæt, ideel til udsugning af opløsningsmidler, hvor der er begrænset bordplads.
  • Digital kontrol
  • Kan orienteres til venstre- eller højrehåndethed
  • Enkel, afbalanceret løftemekanisme
  • PTFE/glas væskebane for kemisk inertitet
  • Lang levetid grafitimprægneret PTFE vakuumforsegling
  • Effektivt udstødningssystem for kolbe og damprør
En rotationsfordamper er en destillationsenhed, der inkorporerer en effektiv kondensator med en roterende prøvekolbe. Når kolben, der indeholder opløsningsmidlet, roteres, overfører den konstant et tyndt lag væske over hele den indre overflade. Dette giver et meget stort overfladeareal til fordampning, prøven eller den florentinske kolbe kan desuden opvarmes med et tilbehørsbad for at fremskynde processen. Hele systemet er designet til at være vakuumtæt, en ekstra vakuumpumpe kan tilsluttes for at reducere det samlede tryk og dermed kogepunktet for din prøve.
Enheden er også forsynet med en letanvendelig vakuumudløser og et kontinuerligt tilførselssystem, som gør det muligt at trække mere opløsningsmiddel ind i den roterende florentinske kolbe uden behov for at stoppe operationen.
  • RE401 rotationsfordamperen leveres med en vertikalt orienteret glaskondensator til destillation af opløsningsmidler med højere kogepunkter. 20 % smallere end en diagonal kondensator, hvilket sparer plads.
  • Glassæt 401
    Vertikal spolekondensator, vertikal spoleadapter, damprør til vertikal kondensator, modtagekolbe 1000mL, florentinsk kolbe 1000mL, føderør med stophane, vakuumtætning, konisk samlingsklemme, kuglefugeclips.
Tekniske data
Maks. Vakuum 3 mmHg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighed 10 til 310 rpm
Vise Digital
Motortype Børsteløs DC
Kondensator type Vertikal
Kompatibel kolbetype Prøve: Pæreformet TS29/38, Modtager: Rund kolbe S35/20
Dimensioner (L x B x H) 385 x 335 x 470 til 610 mm
Certificeringer CE
garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz