Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsfordamper, vertikal spolekondensator, plastbelagt
Artikelnummer. 15896202
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15896202 2 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15896202 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1634061
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kompakt digital rotationsfordamper med vertikalt glassæt, ideel til udsugning af opløsningsmidler, hvor der er begrænset bordplads. Plastbelagt for yderligere beskyttelse ved brug under vakuum.
  • Digital kontrol
  • Kan orienteres til venstre- eller højrehåndethed
  • Enkel, afbalanceret løftemekanisme
  • PTFE/glas væskebane for kemisk inertitet
  • Lang levetid grafitimprægneret PTFE vakuumforsegling
  • Effektivt udstødningssystem for kolbe og damprør
En rotationsfordamper er en destillationsenhed, der inkorporerer en effektiv kondensator med en roterende prøvekolbe. Når kolben, der indeholder opløsningsmidlet, roteres, overfører den konstant et tyndt lag væske over hele den indre overflade. Dette giver et meget stort overfladeareal til fordampning, prøven eller den florentinske kolbe kan desuden opvarmes med et tilbehørsbad for at fremskynde processen. Hele systemet er designet til at være vakuumtæt, en ekstra vakuumpumpe kan tilsluttes for at reducere det samlede tryk og dermed kogepunktet for din prøve.
Enheden er også forsynet med en letanvendelig vakuumudløser og et kontinuerligt tilførselssystem, som gør det muligt at trække mere opløsningsmiddel ind i den roterende florentinske kolbe uden behov for at stoppe operationen.
Den plastbelagte version giver ekstra sikkerhed ved brug af glasvarer under vakuum. Plastbelægningen sikrer, at operatøren kommer til skade, hvis en glaskomponent skulle svigte under vakuum. Den ekstra sikkerhed ved en plastbelagt belægning giver også operatøren tilstrækkelig tid til at overføre potentielt farlige kemikalier til en passende beholder uden spild.
  • RE401P rotationsfordamperen leveres med en vertikalt orienteret glaskondensator til destillation af opløsningsmidler med højere kogepunkter. 20 % smallere end en diagonal kondensator, hvilket sparer plads.
  • Glassæt 401P
    Vertikal spolekondensator plastbelagt, vertikal spoleadapter plastbelagt, damprør til vertikal kondensator, modtagekolbe 1000mL plastbelagt, Florentinsk kolbe 1000mL plastbelagt, føderør med stophane, vakuumtætning, konisk samlingsklemme, kuglefugeclips.
Tekniske data
Maks. Vakuum 3 mmHg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighed 10 til 310 rpm
Vise Digital
Motortype Børsteløs DC
Kondensator type Vertikal
Kompatibel kolbetype Prøve: Pæreformet TS29/38, Modtager: Rund kolbe S35/20
Dimensioner (L x B x H) 385 x 335 x 470 til 610 mm
Certificeringer CE
garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz