Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Roterende fordamper-stænkhovedadapter
Artikelnummer. p-8003023
Tilspidsning:
Kegle: 19/26, Fatning: 29/32
Kegle: 24/29, Fatning: 29/32
Kegle: 29/32, Fatning: 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
Artikelnummer. 12994065
Brand: Pyrex™ SH15/24
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Beskytter mod skummende produkter, der kan sive ned i en kondensator. Pyrex™ Quickfit™ Roterende fordamper-stænkhovedadapter har en anti-klatremekanisme.
  • Til brug med rotationsfordampere
  • Beskytter mod væskeindtrængning i kondensatoren
  • Nyttig til væsker, der har tendens til at skumme
  • Stænkhoveder har en 29/32 fatning
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Anti-klatring
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Mængde 1 hver
Tilspidsning Kegle: 24/29, Fatning: 29/32
Volumen (metrisk) 150 mL