Få mere at vide
Pyrex™ Quickfit™ Roterende fordamper-stænkhovedadapter
Artikelnummer. 12994065
Skift visning
Tilspidsning:
Kegle: 19/26, Fatning: 29/32
Kegle: 24/29, Fatning: 29/32
Kegle: 29/32, Fatning: 29/32
Pakningsstørrelse:
Hver
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Tilspidsning Pakningsstørrelse
12994065 Kegle: 24/29, Fatning: 29/32 Hver
12904075 Kegle: 29/32, Fatning: 29/32 Hver
15577960 Kegle: 19/26, Fatning: 29/32 Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12994065 Leverandør Pyrex™ Leverandørnr. SH15/24
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1036.35 DKK
    805.43 DKK / Pakke med 1
    Spare 230.92 DKK
    22% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Beskytter mod skummende produkter, der kan sive ned i en kondensator. Pyrex™ Quickfit™ Roterende fordamper-stænkhovedadapter har en anti-klatremekanisme.
  • Til brug med rotationsfordampere
  • Beskytter mod væskeindtrængning i kondensatoren
  • Nyttig til væsker, der har tendens til at skumme
  • Stænkhoveder har en 29/32 fatning
Tekniske data
Oversigt Anti-klatring
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Roterende fordampere
Mængde 1 hver
Tilspidsning Kegle: 24/29, Fatning: 29/32
Volumen (metrisk) 150 mL