Få mere at vide
IKA™ Roterende fordamper læbeforsegling
Artikelnummer. 11963817 Shop alle IKA produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
RV 10.8001 rotationsfordampere
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
11963817 RV 10.8001 rotationsfordampere Hver
1 options
Artikelnummer. 11963817 Leverandør IKA™ Leverandørnr. 0003907000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1281.77 DKK
    1171.66 DKK / Pakke med 1
    Spare 110.11 DKK
    8% Slukket
På lager
Til brug med RV 10.8001 rotationsfordampere.
  • Høj kemikalieresistens
  • Fremstillet af en PTFE-forbindelse
  • Med indbygget rustfri fjeder
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Oversigt Læbeforsegling
Materiale PTFE
Type Roterende fordampere læbeforsegling
Til brug med (udstyr) RV 10.8001 rotationsfordampere
Inkluderer Fjeder i rustfrit stål
Mængde Pakke m. 1 stk.