Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsfordamper, diagonal spolekondensator
Artikelnummer. 15876202
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15876202 2 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15876202 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1634057
Tilbud på udstyr - årsafslutning
Brug rabatkode 28000
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kompakt digital rotationsfordamper med diagonalt glassæt, ideel til udsugning af opløsningsmidler i et stinkskab, hvor der er højdebegrænsninger.
  • Digital kontrol
  • Kan orienteres til venstre- eller højrehåndethed
  • Enkel, afbalanceret løftemekanisme
  • PTFE/glas væskebane for kemisk inertitet
  • Lang levetid grafitimprægneret PTFE vakuumforsegling
  • Effektivt udstødningssystem for kolbe og damprør
En rotationsfordamper er en destillationsenhed, der inkorporerer en effektiv kondensator med en roterende prøvekolbe. Når kolben, der indeholder opløsningsmidlet, roteres, overfører den konstant et tyndt lag væske over hele den indre overflade. Dette giver et meget stort overfladeareal til fordampning, prøven eller den florentinske kolbe kan desuden opvarmes med et tilbehørsbad for at fremskynde processen. Hele systemet er designet til at være vakuumtæt, en ekstra vakuumpumpe kan tilsluttes for at reducere det samlede tryk og dermed kogepunktet for din prøve.
Enheden er også forsynet med en letanvendelig vakuumudløser og et kontinuerligt tilførselssystem, som gør det muligt at trække mere opløsningsmiddel ind i den roterende florentinske kolbe uden behov for at stoppe operationen.
  • RE400 rotationsfordamperen leveres med en diagonalt orienteret glaskondensator til standarddestillationer.
  • Glassæt
    400 Diagonal spolekondensator, damprør til diagonalkondensator, modtagekolbe 1000ml, Florentinerkolbe 1000ml, tilførselsrør med stophane, vakuumtætning, konisk fugeclips, kuglefugeclips.
Tekniske data
Maks. Vakuum 3 mmHg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighed 10 til 310 rpm
Vise Digital
Motortype Børsteløs DC
Kondensator type Diagonal
Kompatibel kolbetype Prøve: Pæreformet TS29/38, Modtager: Rund kolbe S35/20
Dimensioner (L x B x H) 385 x 335 x 470 til 610 mm
Certificeringer CE
garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz