Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsfordamper, diagonal spolekondensator, plastbelagt
Artikelnummer. 15806232
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15806232 2 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15806232 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1634060
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29775.00 DKK
    26463.61 DKK / Pakke med 1
    Spare 3311.39 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 11-12-2026
Kompakt digital rotationsfordamper med diagonalt glassæt, ideel til udsugning af opløsningsmidler i et stinkskab, hvor der er højdebegrænsninger. Plastbelagt for yderligere beskyttelse ved brug under vakuum.
  • Digital kontrol
  • Kan orienteres til venstre- eller højrehåndethed
  • Enkel, afbalanceret løftemekanisme
  • PTFE/glas væskebane for kemisk inertitet
  • Lang levetid grafitimprægneret PTFE vakuumforsegling
  • Effektivt udstødningssystem for kolbe og damprør
En rotationsfordamper er en destillationsenhed, der inkorporerer en effektiv kondensator med en roterende prøvekolbe. Når kolben, der indeholder opløsningsmidlet, roteres, overfører den konstant et tyndt lag væske over hele den indre overflade. Dette giver et meget stort overfladeareal til fordampning, prøven eller den florentinske kolbe kan desuden opvarmes med et tilbehørsbad for at fremskynde processen. Hele systemet er designet til at være vakuumtæt, en ekstra vakuumpumpe kan tilsluttes for at reducere det samlede tryk og dermed kogepunktet for din prøve.
Den plastbelagte version giver ekstra sikkerhed ved brug af glasvarer under vakuum. Plastbelægningen sikrer, at operatøren kommer til skade, hvis en glaskomponent skulle svigte under vakuum. Den ekstra sikkerhed ved en plastbelagt belægning giver også operatøren tilstrækkelig tid til at overføre potentielt farlige kemikalier til en passende beholder uden spild.
  • Hver enhed er også forsynet med en letanvendelig vakuumudløser og et kontinuerligt tilførselssystem, som gør det muligt at trække mere opløsningsmiddel ind i den roterende florentinske kolbe uden behov for at stoppe operationen.
  • RE400P rotationsfordamperen leveres med en diagonalt orienteret glaskondensator til standarddestillationer.
  • Glassæt 400
    P Diagonal spolekondensator plastbelagt, damprør til diagonalkondensator, modtagekolbe 1000ml plastbelagt, Florentinsk kolbe 1000ml plastbelagt, føderør med stophane, vakuumtætning, konisk samlingsclips, kuglefugeclips. (Bemærk venligst plastbelagt glasvarer er begrænset til °80 C og derfor uegnet til brug med RE400OB oliebad)
Tekniske data
Maks. Vakuum 3 mmHg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighed 10 til 310 rpm
Vise Digital
Motortype Børsteløs DC
Kondensator type Diagonal
Kompatibel kolbetype Prøve: Pæreformet TS29/38, Modtager: Rund kolbe S35/20
Dimensioner (L x B x H) 385 x 335 x 470 til 610 mm
Certificeringer CE
garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz