Få mere at vide
Gardner Denver Welch™ Roterende fordampertilslutningssæt
Artikelnummer. 13514920 Shop alle Welch Ilmvac produkter
Skift visning
Til brug med (udstyr):
Kemiske membranpumper
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Til brug med (udstyr) Pakningsstørrelse
13514920 Kemiske membranpumper Hver
1 options
Artikelnummer. 13514920 Leverandør Gardner Denver Welch™ Leverandørnr. 112575
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    892.00 DKK
    845.56 DKK / Pakke med 1
    Spare 46.44 DKK
    5% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Anvendes til kemiske membranpumper.
  • Nem tilslutning af pumpen til almindelige rotationsfordampere
  • Inkluderer vakuumslange 18/8x5 (1,5m), kølevand, kølerens tilslutningsslange og klemmer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Roterende fordampertilslutningssæt
Til brug med (udstyr) Kemiske membranpumper