Få mere at vide
Cole-Parmer™ Stuart™ Rotationsfordamper, koldfingerkondensator
Artikelnummer. 15806212
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
2 l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk) Pakningsstørrelse
15806212 2 l Hver
1 options
Artikelnummer. 15806212 Leverandør Cole-Parmer™ Leverandørnr. 1623687
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27510.00 DKK
    24458.44 DKK / Pakke med 1
    Spare 3051.56 DKK
    11% Slukket
Forventet forsendelse: 12-01-2027
Kompakt digital rotationsfordamper med kold fingerglassæt, ideel til opløsningsmiddelekstraktion, hvor vandforbrug er et problem.
  • Digital kontrol
  • Kan orienteres til venstre- eller højrehåndethed
  • Enkel, afbalanceret løftemekanisme
  • PTFE/glas væskebane for kemisk inertitet
  • Lang levetid grafitimprægneret PTFE vakuumforsegling
  • Effektivt udstødningssystem for kolbe og damprør
En rotationsfordamper er en destillationsenhed, der inkorporerer en effektiv kondensator med en roterende prøvekolbe. Når kolben, der indeholder opløsningsmidlet, roteres, overfører den konstant et tyndt lag væske over hele den indre overflade. Dette giver et meget stort overfladeareal til fordampning, prøven eller den florentinske kolbe kan desuden opvarmes med et tilbehørsbad for at fremskynde processen. Hele systemet er designet til at være vakuumtæt, en ekstra vakuumpumpe kan tilsluttes for at reducere det samlede tryk og dermed kogepunktet for din prøve.
Enheden er også forsynet med en letanvendelig vakuumudløser og et kontinuerligt tilførselssystem, som gør det muligt at trække mere opløsningsmiddel ind i den roterende florentinske kolbe uden behov for at stoppe operationen.
  • RE402 rotationsfordamperen leveres med en vertikalt orienteret, kold fingerglaskondensator til brug med is eller tøris til flygtige eller lavtkogende opløsningsmidler. Giver en køleløsning uden behov for konstant tilførsel af kølevand.
  • Glassæt
    402 Koldfingerkondensator, lodret spoleadapter, afløb til koldfingerkondensator, damprør til koldfingerkondensator, modtagekolbe 1000mL, Florentinerkolbe 1000mL, føderør med stophane, vakuumtætning, konisk samlingsklemme, kuglefugeclips.
Specifications
Maks. Vakuum 3 mmHg
Spænding 100 til 240 V
Kapacitet (metrisk) 2 l
Hastighed 10 til 310 rpm
Vise Digital
Motortype Børsteløs DC
Kondensator type Kold Finger
Kompatibel kolbetype Prøve: Pæreformet TS29/38, Modtager: Rund kolbe S35/20
Dimensioner (L x B x H) 385 x 335 x 470 til 610 mm
Certificeringer CE
garanti 3 år
Frekvens 50/60 Hz