Få mere at vide
Hirschmann Instruments™ rotarus™ Bind 50 peristaltisk pumpe
Kanaler:
1 til 12 (afhængigt af den anvendte pumpehovedtype)
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Udskiftelige pumpehoveder, enkelt- og flerkanalsdesign
- Hurtigt værktøjsfrit udskiftning af pumpehoveder
- Automatisk detektering af pumpehoved og slange med RFID-teknologi
- Betjeningspanel placeret direkte på pumpehuset
- TFT touchskærm med brugervenlig menu
- Kalibrerbar
- Metodehukommelse
- Drift med 24 V DC
- USB og RS232-interface til pc-link ved hjælp af interface (tilgængelig som tilbehør)
- Pumpehoveder fra andre producenter kan monteres uden besvær med en adapter
- Omfattende tilbehørsprogram
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 1 til 12 (afhængigt af den anvendte pumpehovedtype) |
| Motortype | Stepmotor |
| Dimensioner (L x B x H) | 205 x 100 x 220 mm |
| Vægt (metrisk) | 7.3 kg |
| Spænding | 100-240 VAC |
| Frekvens | 50/60 Hz |