Få mere at vide
Hirschmann Instruments™ rotarus™ Volumen 100 peristaltisk pumpe
Motorhastighed:
5 til 500 rpm
Beskrivelse
- Udskiftelige pumpehoveder, enkelt- og flerkanalsdesign
- Hurtigt værktøjsfrit udskiftning af pumpehoveder Automatisk pumpehoved og slangeregistrering med RFID-teknologi Kontrolpanel placeret direkte på pumpehuset TFT touchscreen med brugervenlig menu
- Kalibrerbar
- Metodehukommelse
- Drift med 24 V DC USB og RS232-interface til pc-link ved hjælp af interface (tilgængelig som tilbehør)
- Pumpehoveder fra andre producenter kan monteres uden besvær med en adapter
- Omfattende tilbehørsprogram
Tekniske data
Tekniske data
| Kanaler | 1 til 12 (afhængigt af den anvendte pumpehovedtype) |
| Motorhastighed | 5 til 500 rpm |
| Model- | bind 100 |
| Motortype | DC |
| Dimensioner (L x B x H) | 270 x 100 x 220 mm |
| Vægt (metrisk) | 10.1 kg |
| Spænding | 100-240 VAC |
| Watt | 100 w |
| Frekvens | 50/60 Hz |