Få mere at vide
Hirschmann™ rotarus™ standard
Artikelnummer. 15493553
Skift visning
Flowhastighed:
0,0001 til 1500 ml/min
0,0036 til 5400 ml/min
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Flowhastighed
15493553 0,0036 til 5400 ml/min
15473543 0,0001 til 1500 ml/min
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15493553 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9501522
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29415.75 DKK
    19793.93 DKK / Pakke med 1
    Spare 9621.82 DKK
    32% Slukket
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Med rotarus™ standard er en kraftfuld basismodel tilgængelig. Den omkostningseffektive, præcise pumpe kan bruges fleksibelt ved at bruge forskellige pumpehoveder og slanger. Med kontrolpanelet på huset kan de vigtigste parametre nemt og hurtigt indstilles, hastigheden kan programmeres direkte på enheden.
  • Leveringspumpe
  • Brugbar til alle rotarus™ pumpehoveder
  • hurtig udskiftning af pumpehovederne uden brug af værktøj
  • Pumpehuse kan også fastgøres til stativet eller stables
  • Digitale og analoge grænseflader
Tekniske data
Strømstyrke 100-240 V AC ; 50-60 Hz
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Certificeringer/compliance CE
Farve Hus: hvid
Oversigt For høje flowhastigheder, Interface digital& analog
Dimensioner (L x B x H) 205 x 100 x 220
Vise TFT touchskærm
Flowhastighed 0,0036 til 5400 ml/min
Til brug med rotarus™ pumpehoveder
IP-vurdering IP54
Inkluderer Ekstern strømforsyningsenhed, tilslutningskabel til EU, UK, USA
Materiale Stål
Model- rotarus™ standard 100
Motortype DC motor
Antal kanaler 1-12
Antal pumpehoveder Op til 2
Antal ruller 3-8
Stiktype EU, Storbritannien, USA
Produktlinje rotarus™ pumper
Mængde 1 stk.
Fjernbetjening Nej
Vendbar Ja
Hastighedskontrol Kan programmeres direkte på enheden
Type Leveringspumpe, hurtig
Vægt (metrisk) 9.8 kg
Hastighed Omdrejningstal 1/min: 5-500
Maksimalt tryk 2 bar