Få mere at vide
Hirschmann™ Rotarus™ smart 30 sæt med MKF 60-4-8
Artikelnummer. 16467039
Kanaler:
4
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16467039
missing translation for 'mfr': Hirschmann™ 950113262
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Højkvalitets peristaltisk pumpesæt bestående af et MKF 60-serie flerkanals pumpehoved og en præcis smart 30 fødepumpe, som kan bruges i kombination med proprør.
  • Præcis smart 30 leveringspumpe
  • Ideel til medier med lav viskositet
  • Hastighed kan programmeres direkte på panelet og TFT-touchscreen på kabinettets front
  • Digital grænseflade
  • Til proprør
  • Robuste slangekassetter med skruer tillader en finjustering af flowhastigheden
  • Pumpehovedet er lavet af slidstærkt PPS, en højtydende plast med meget høj varmebestandighed, høj kemisk resistens og holdbarhed
Spezifikation
Nøjagtighed Ca. 5 %
Certificeringer/compliance Maskindirektiv 2006/42/EF, EMC-direktiv 2014/30 EF
Kanaler 4
Farve Hvid, sort
Kontroltype TFT touchskærm, intet eksternt kontrolmodul
Flowhastighed 0,080 til 53 ml/min. pr kanal
Vendbar Ja
Ekstern kontrol Digital indgang
Ekstern kontrol-indgang Start/Stop, rotationsretning
Til brug med Stoprør med ID på 0,19 til 2,79 mm
Materiale Pumpedrev: stål hvid pulverlakeret (IP43); Pumpehoved: Hus PPS
Motortype DC motor
Antal ruller 8
Dimensioner (L x B x H) Pumpedrev: 190 x 83 x 220 mm; Pumpehoved: 88 x 115 x 117 mm
Samlet længde (metrisk) Pumpedrev: 190 mm; Pumpehoved: 88 mm
Samlet bredde (metrisk) Pumpedrev: 83 mm; Pumpehoved: 115 mm
Samlet højde (metrisk) Pumpedrev: 220 mm; Pumpehoved: 117 mm
Spænding 100 til 240 VAC
Watt 30 W
Strømstyrke 100 VA
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt