Få mere at vide
Hirschmann Instruments™ rotarus™ PK 10 peristaltiske pumpehoveder
Artikelnummer. 15464133
Antal kanaler:
1
Artikelnummer. 15464133
Brand: Hirschmann Instruments™ 951102020
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Letter hurtigt og enkelt hovedskift i en enkelt handling uden værktøj. Hirschmann Instruments™ rotarus™ Peristaltiske pumpehoveder blev udviklet til hurtig håndtering.
  • 3 ruller
  • Til WS/WT 1,6 mm rør
Tekniske data
Oversigt rotarus PK 10 Pumpehoved
Antal kanaler 1
Antal ruller 3
Rørtype WT 16mm