Få mere at vide
Hirschmann™ Rotarus™ MKF flerkanals pumpehoved
Artikelnummer. 15633516
Antal kanaler:
8
Artikelnummer. 15633516
Brand: Hirschmann™ 951108021
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Til brug i Rotarus persistaltiske pumper.
  • 8 kanaler
  • 4 ruller
  • Hjælper med omkostningseffektiv, hurtig levering i høje flowhastigheder
  • Ideel til fleksible applikationer
Tekniske data
Model- MKF 8-4
Antal kanaler 8
Antal ruller 4