Få mere at vide
Hirschmann™ Rotarus™ MKF 60-16-2-4
Hybrid MKF 60-serie flerkanals pumpehoved til kontinuerlig fodring eller præcis dispensering af målvolumener.
Brand: Hirschmann™ 951108565
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Til almindelige propløse rør med en WT på 1,6 mm
- 4 ruller og 2 kanaler
- Kun en adapterplade er nødvendig for forbindelsen mellem pumpehoved og pumpedrev
- Pumpehøjden for flow- og volumenpumpedrevene genkendes af RFID-teknologi
- Betjeningen af flerkanalshovedet er gjort endnu mere sikker af en fingerbeskyttelse
- Robuste slangekassetter med skruer tillader en finjustering af flowhastigheden
- Faste afstande mellem ruller og slangebund tillader brug med almindelig pumpeslange uden propper i et flerkanals pumpehoved
- Pumpehovedet er lavet af slidstærkt PPS, en højtydende plast med meget høj varmebestandighed, høj kemisk resistens og holdbarhed
Tekniske data
Ca. 5 % | |
Sort | |
Generelt fra 0,1 til 1350 ml/min. pr kanal | |
Polyphenylensulfid | |
98 mm | |
115 mm | |
Rustfrit stål 304 | |
PPS |
0,2 til 500 l/min | |
88 x 115 x 98 mm | |
Pumpedrev og slange | |
4 | |
88 mm | |
1 | |
Ikke steril |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Rotarus™ MKF 60-16-2-4 > Farve: Sort
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion