Få mere at vide
Hirschmann™ rotarus™ Flow 50 peristaltisk pumpe
Artikelnummer. 15623516
Artikelnummer. 15623516 Leverandør Hirschmann™ Leverandørnr. 9501342
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    33873.00 DKK
    22785.77 DKK / Pakke med 1
    Spare 11087.23 DKK
    32% Slukket
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 02-12-2026
En komfortabel, præcis pumpe med kontrolmuligheder for hastighed og flowhastighed.
  • Til kontinuerlig levering i hastighedsområder fra 0,2 til 100 omdrejninger i minuttet
  • Ydelsesklasse med 50 watt sikrer præcis levering
  • Hvidt pulverlakeret hus
  • Beskyttelsesklasse IP 54
  • RFID-teknologi bruges til at detektere pumpehovedet
  • Automatisk blokeringsdetektering og overvågning af slangebrud
  • Betjeningspanel til de vigtigste funktioner er integreret direkte i huset
  • Udstyret med en ekstern kontrolenhed med touchscreen
  • Hurtig og værktøjsfri udskiftning af pumpehoveder
  • Drift med 24 V DC
Tekniske data
Bedømmelse af kabinet IP54
Motorhastighed 0,2 til 100 omdr./min.
Standardforbindelser USB og RS232 interface