Få mere at vide
Hirschmann™ Rotarus™ adaptersæt MKF 60 til Pump Drives Volume
Rotarus™ adaptersæt med adapterplade af højkvalitets PFA og koblingsstykke af aluminium.
Brand: Hirschmann™ 9531666
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
- Adapterplade: PFA
- Koblingsstykke: aluminium
- Tilslutning af MKF 60-seriens flerkanals pumpehoveder med rotarus™ pumpen driver volumen
Tekniske data
Sort | |
POM | |
10 mm | |
1 |
98 x 10 x 110 mm | |
98 mm | |
110 mm | |
Ikke steril |
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Hirschmann™ Rotarus™ adaptersæt MKF 60 til Pump Drives Volume > Farve: Sort
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion