Få mere at vide
Rotaflo™ Trevejs stophane
Artikelnummer. 15507920
Skift visning
Plug Bore:
3 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
Artikelnummer. Plug Bore Pakningsstørrelse
15507920 3 mm Pakke med 5
1 options
Artikelnummer. 15507920 Leverandør Quickfit Leverandørnr. HP3TW/5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5140.00 DKK
    4462.08 DKK / Pakke med 5
    Spare 677.92 DKK
    13% Slukket
Forventet forsendelse: 02-02-2027
Individuelt testet for vakuumydelse.
Tekniske data
Type 3-vejs stophane
Plug Bore 3 mm
Materiale Glas
Diameter (metrisk) sidearm Boring: 5 mm, OD: 8 mm
Længde (metrisk) 215 mm