Få mere at vide
Rotaflo™ Lige mønstrede arme på siden til buretter
Artikelnummer. p-8341003
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
Artikelnummer. 12539536
Brand: Quickfit GP3ST/5
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikaliebestandigt borosilikatglas med PTFE-nøgle og roterende design til fin kontrol med enkeltdråber
  • Ingen smøring nødvendig - ingen krampe og ingen forurening
  • Temperaturområde: -20 °C til 200 °C
  • Vakuumkapacitet til 10 Torr
  • Øget tøndediameter til dræning
  • Låsering for at forhindre utilsigtet fjernelse
  • Ergonomisk nøgle for godt greb og nem betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Almindelig sidearm
Diameter (metrisk) 8 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) GP Rotaflo™ Stophane