Få mere at vide
Rotaflo™ Lige mønstrede arme på siden til buretter
Artikelnummer. 15587910
Skift visning
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
15587910 13 mm Pakke med 10
12539536 8 mm Pakke med 5
10355240 10 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15587910 Leverandør Quickfit Leverandørnr. GP10ST/10
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikaliebestandigt borosilikatglas med PTFE-nøgle og roterende design til fin kontrol med enkeltdråber
  • Ingen smøring nødvendig - ingen krampe og ingen forurening
  • Temperaturområde: -20 °C til 200 °C
  • Vakuumkapacitet til 10 Torr
  • Øget tøndediameter til dræning
  • Låsering for at forhindre utilsigtet fjernelse
  • Ergonomisk nøgle for godt greb og nem betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Udskiftning af stophane
Plug Bore 10 mm
Diameter (metrisk) 13 mm
Materiale Borosilikatglas
Diameter (metrisk) sidearm 13 mm
Længde (metrisk) 225 mm
Temperatur (metrisk) -20 °C til 200 °C
Til brug med (udstyr) GP Rotaflo™ Stophane
Inkluderer Med PTFE nøgle