Få mere at vide
Rotaflo™ Lige mønstrede arme på siden til buretter
Artikelnummer. 12539536
Skift visning
Diameter (metrisk):
8 mm
10 mm
13 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 10
Pakke med 5
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Diameter (metrisk) unitSize
12539536 8 mm Pakke med 5
10355240 10 mm Pakke med 5
15587910 13 mm Pakke med 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 12539536 Leverandør Quickfit Leverandørnr. GP3ST/5
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kemikaliebestandigt borosilikatglas med PTFE-nøgle og roterende design til fin kontrol med enkeltdråber
  • Ingen smøring nødvendig - ingen krampe og ingen forurening
  • Temperaturområde: -20 °C til 200 °C
  • Vakuumkapacitet til 10 Torr
  • Øget tøndediameter til dræning
  • Låsering for at forhindre utilsigtet fjernelse
  • Ergonomisk nøgle for godt greb og nem betjening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Type Almindelig sidearm
Diameter (metrisk) 8 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) GP Rotaflo™ Stophane