Få mere at vide
Rotaflo™ Stophane Reservedele
Artikelnummer. 12967306
Skift visning
Type:
Låsering
Stophane Reservedele
Stophane nøgle
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Type Plug Bore Pakningsstørrelse
12967306 Stophane nøgle 6 mm Pakke med 5
12947306 Låsering 3 mm Pakke med 5
12852785 Låsering 6 mm Pakke med 5
10213410 Stophane nøgle 3 mm Pakke med 5
12693022 Stophane nøgle 10 mm Pakke med 5
12643032 Stophane Reservedele 10 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 12967306 Leverandør Quickfit Leverandørnr. GP6K
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1320.00 DKK
    1092.24 DKK / Pakke med 5
    Spare 227.76 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 11-01-2027
Udskiftning af låseringe og nøgler til Quickfit Rotaflo™ stophaner
Udskiftningsnøgler og låseringe skal bestilles separat (se venligst vores hjemmeside, eller kontakt kundeservice)
Tekniske data
Type Stophane nøgle
Plug Bore 6 mm
Til brug med (udstyr) GP Rotaflo™ stophane