Få mere at vide
Rotaflo™ Stophane Reservedele
Product Code. 12947306
Change view
Click to view available options
Type:
Låsering
Stophane Reservedele
Stophane nøgle
Plug Bore:
3 mm
6 mm
10 mm
Unit Size:
Pakke med 5
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Type Plug Bore Unit Size
12947306 Låsering 3 mm Pakke med 5
12852785 Låsering 6 mm Pakke med 5
10213410 Stophane nøgle 3 mm Pakke med 5
12967306 Stophane nøgle 6 mm Pakke med 5
12693022 Stophane nøgle 10 mm Pakke med 5
12643032 Stophane Reservedele 10 mm Pakke med 5
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Product Code. 12947306 Supplier Quickfit Supplier No. LR3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    215.60 DKK
    194.70 DKK / Pakke med 5
    Spare 20.90 DKK
    9% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
Udskiftning af låseringe og nøgler til Quickfit Rotaflo™ stophaner
Udskiftningsnøgler og låseringe skal bestilles separat (se venligst vores hjemmeside, eller kontakt kundeservice)
Specifications
Type Låsering
Plug Bore 3 mm
Materiale Borosilikatglas
Til brug med (udstyr) Rotaflo™ stophane