Få mere at vide
Rotaflo™ Stophane Reservedele
Udskiftning af låseringe og nøgler til Quickfit Rotaflo™ stophaner
Brand:  Quickfit GP10K
1862.30 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12693022
  • 1945.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 11-11-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Udskiftning af låseringe og nøgler til Quickfit Rotaflo™ stophaner
Udskiftningsnøgler og låseringe skal bestilles separat (se venligst vores hjemmeside, eller kontakt kundeservice)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Stophane nøgle
10 mm
GP Rotaflo™ stophane
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Rotaflo™ Stophane Reservedele > Udskiftningsnøgle; Nøgleboring: 10 mm