Få mere at vide
Rotaflo™ Stophane Reservedele
Udskiftning af låseringe og nøgler til Quickfit Rotaflo™ stophaner
Brand:  Quickfit LR10
356.55 DKK valid until 2025-12-31
Use promo code "25339" to get your promotional price.
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 12643032
  • 372.00 DKK / Pakke med 5
Kun null tilbage
Forventet forsendelse: 22-10-2025
Tilføj til indkøbskurv
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
Udskiftning af låseringe og nøgler til Quickfit Rotaflo™ stophaner
Udskiftningsnøgler og låseringe skal bestilles separat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
Stophane Reservedele
10 mm
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
Rotaflo™ Stophane Reservedele > Stikboring: 10 mm