Få mere at vide
Fisherbrand™ Rota Rack™ Stort rørstativ
Artikelnummer. 11384085 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Mængde:
1 stk.
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11384085 1 stk. Hver
1 options
Artikelnummer. 11384085
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Brug flere størrelser af store reagensglas på én gang. Rota Rack™ Stort rørstativ har fire moduler, der kan roteres uafhængigt for at rumme forskellige størrelser. Bare klik hvert modul på plads og fyld det med rør.
Bare drej og lås.
  • Hvert modul kan roteres uafhængigt.
  • Brug forskellige størrelser af reagensglas på samme tid.
  • Klik hvert modul på plads og fyld med rør.
  • Stativet kan bæres sikkert og er fuldt autoklaverbart.
  • Reoler forbliver helt orienterede, indtil de er snoet igen.
Fire moduler rummer hver fire størrelser.
  • 2 x 50 ml rør
  • 8 x 15 ml rør
  • 6 x 16 mm til 20 mm rør
  • 10 x 10 mm til 13 mm rør
Hvert robust polypropylenhylde har moduler i grøn, lilla, blå og gul.
Tekniske data
Autoklaverbar Autoklaverbar
Farve Diverse
Holder Rør (10 x 10 til 13 ml, 6 x 15 til 20 ml, 8 x 10 til 15 ml, 2 x 50 ml)
Materiale Polypropylen
Stillinger 2 x 50 mL rør, 6 x 16 mL til 20 mL rør, 8 x 15 mL rør eller 10 x 10 mL til 13 mL rør
Form Rektangulære, afrundede hjørner
Stabelbar Ja, når det er tomt
Sterilitet Ikke steril
Til brug med (udstyr) Til brug med store rør
Mængde 1 stk.
Størrelse Større
Længde (metrisk) 224 mm
Længde (engelsk) 8,8 tommer
Bredde (engelsk) 4,3''
Højde (engelsk) 4,3 tommer
Vægt (engelsk) 2.2 lb.
Vægt (metrisk) 1 kg
Produkttype Universal Multi Rack
Hylder Ingen
Højde (metrisk) 110 mm
Bredde (metrisk) 110 mm