Få mere at vide
Fisherbrand™ RF1000 Udskiftningsfiltre
Artikelnummer. 11304035 Shop alle Thermo Scientific CO₂ Incubators produkter
:
RF1000 Udskiftning af filtre; Porestørrelse: 0,45μ m
Artikelnummer. 11304035
Brand: Fisherbrand™ HS5000RFFIL
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Erstatter brugte filtre. RF1000 Udskiftningsfiltre er konstrueret af PTFE og anbragt i polypropylen.
  • PTFE filter
  • Hus af polypropylen
  • 25 mm dia.
  • 0,45μ m
Tekniske data
Til brug med RF3000, RF1000 , Manuelle controllere
Materiale Polypropylen, PTFE
Porestørrelse 0,45 μm
Type Pipettefilter
Mængde 5 Pk.
Diameter (metrisk) Udvendig 25 mm