missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Rosuvastatin Triphenylphosphonium Bromide, TRC

Artikelnummer. 30428738
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428738 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30428738 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCR700570100MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rosuvastatin Triphenylphosphonium Bromide
CAS 885477-83-8
Molekylær formel C34 H34 F N3 O2 P S . Br
Mængde 100 mg
Synonym Phosphonium','[[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenyl-','bromide (1:1), Phosphonium','[[4-(4-fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenyl-','bromide (9CI), [[4-(4-Fluorophenyl)-6-(1-methylethyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-5-pyrimidinyl]methyl]triphenylphosphonium bromide, ((4-(4-Fluorophenyl)-6-isopropyl-2-(N-methylmethylsulfonamido)pyrimidin-5-yl)methyl)triphenylphosphonium bromide, Rosuvastatin triphenylphosphonium bromide
InChI formel InChI=1S/C34H34FN3O2PS.BrH/c1-25(2)32-31(33(26-20-22-27(35)23-21-26)37-34(36-32)38(3)42(4,39)40)24-41(28-14-8-5-9-15-28,29-16-10-6-11-17-29)30-18-12-7-13-19-30;/h5-23,25H,24H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
SMIL [Br-].CC(C)c1nc(nc(c1C[P+](c2ccccc2)(c3ccccc3)c4ccccc4)c5ccc(F)cc5)N(C)S(=O)(=O)C
IUPAC navn [4-(4-fluorophenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]methyl-triphenylphosphanium;bromide
Molekylvægt (g/mol) 678.59
Formel vægt 677.1277
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.