Få mere at vide
Rosuvastatin tert-Butyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Rosuvastatin tert-Butyl Ester |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C26H36FN3O6S/c1-16(2)23-21(13-12-19(31)14-20(32)15-22(33)36-26(3,4)5)24(17-8-10-18(27)11-9-17)29-25(28-23)30(6)37(7,34)35/h8-13,16,19-20,31-32H,14-15H2,1-7H3/b13-12+/t19-,20-/m1/s1 |
| Formel vægt | 537.2309 |