missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Thermo Scientific Chemicals Rosuvastatin, natriumsalt, 98%

Artikelnummer. 15771769 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15771769 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 15771769 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 461490010
Request Bulk or Custom Format

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

CAS: 147098-18-8 | C22H27FN3NaO6S | 503.53 g/mol

Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Rosuvastatin, sodium salt
CAS 147098-18-8
Smeltepunkt 106.0°C to 118.0°C
Analyseprocentområde 97.5% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C22H27FN3NaO6S
Mængde 1 g
Synonym rosuvastatin sodium
InChI nøgle RGEBGDYYHAFODH-GBNZRNLASA-M
SMIL CC(C)C1=NC(=NC(=C1C=CC(CC(CC(=O)[O-])O)O)C2=CC=C(C=C2)F)N(C)S(=O)(=O)C.[Na+]
IUPAC navn natrium;(3R,5S)-7-[4-(4-fluorphenyl)-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]-6-propan-2-ylpyrimidin-5-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoat
Molekylvægt (g/mol) 503.53
PubChem CID 131632367
Formel vægt 503.53
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre

RUO– Kun brug til forskning

Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.